Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Lebensmittelschaufeln
Zur Probenahme von Pulvern, Granulaten und Pasten. Die Buerkle™ SteriPlast™ Lebensmittelschaufeln werden durch Gammabestrahlung sterilisiert.
Marke: Buerkle™ 5378-3007
Beschreibung
- Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt somit dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
- Dies ist ein wichtiges Kriterium in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
- Kann als Teil des HACCP/IFS-Fremdobjektmanagements verwendet werden
- Einzeln verpackt für den Einmalgebrauch
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Kann von Farbscannern erkannt werden
Compliance
Lebensmittelanforderungen der EU
Spezifikation
Messlöffel für Lebensmittel | |
Nicht autoklavierbar | |
150 mL | |
Steril | |
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten | |
216 mm |
Polystyrol | |
5,07 oz. | |
Ja | |
Blau | |
8.5 Zoll |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
241705 | Konformitätsbescheinigung | 04/07/2024 | 5378-3007 |
234339 | Konformitätsbescheinigung | 27/10/2023 | 5378-3007 |
230342 | Konformitätsbescheinigung | 15/02/2023 | 5378-3007 |
221007 | Konformitätsbescheinigung | 02/05/2022 | 5378-3007 |
224356 | Konformitätserklärung | 07/12/2022 | 5378-3007 |