Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Lebensmittelschaufeln
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zur Probenahme von Pulvern, Granulaten und Pasten. Die Buerkle™ SteriPlast™ Lebensmittelschaufeln werden durch Gammabestrahlung sterilisiert.
Marke:  Buerkle™ 5378-3005
20.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15664124
  • 28.75 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt somit dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
  • Dies ist ein wichtiges Kriterium in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
  • Kann als Teil des HACCP/IFS-Fremdobjektmanagements verwendet werden
  • Einzeln verpackt für den Einmalgebrauch
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Kann von Farbscannern erkannt werden
Compliance
Lebensmittelanforderungen der EU
Spezifikation
Spezifikation
Messlöffel für Lebensmittel
Nicht autoklavierbar
100 mL
Steril
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten
205 mm
Polystyrol
3,38 oz.
Ja
Blau
8.07 Zoll
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer252111 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/06/2025 Catalog Number5378-3005
Chargennummer251439 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/04/2025 Catalog Number5378-3005
Chargennummer250184 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/02/2025 Catalog Number5378-3005
Chargennummer242523 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/07/2024 Catalog Number5378-3005
Chargennummer240067 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/02/2024 Catalog Number5378-3005
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ SteriPlast™ Lebensmittelschaufeln > Länge: 205 mm (8.07 in.); 100 ml