Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Lebensmittelschaufeln
Zur Probenahme von Pulvern, Granulaten und Pasten. Die Buerkle™ SteriPlast™ Lebensmittelschaufeln werden durch Gammabestrahlung sterilisiert.
Marke: Buerkle™ 5378-3013
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt somit dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
- Dies ist ein wichtiges Kriterium in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
- Kann als Teil des HACCP/IFS-Fremdobjektmanagements verwendet werden
- Einzeln verpackt für den Einmalgebrauch
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Kann von Farbscannern erkannt werden
Compliance
Lebensmittelanforderungen der EU
Spezifikation
Messlöffel für Lebensmittel | |
Nicht autoklavierbar | |
250 mL | |
Steril | |
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten | |
232 mm |
Polystyrol | |
8,45 oz. | |
Ja | |
Blau | |
9,1 in. |
Videos
-
Buerkle SteriPlast Detectable Scoops
Produktbroschuere Einwegprobenehmer fuer Lebensmittel
DateigrößeVersion: 537 kB
Brochure Disposable samplers for foodstuffs
DateigrößeVersion: 535.2 kB
Brochure Preleveurs a usage unique pour aliments
DateigrößeVersion: 537.1 kB
Topsellers prelevement alimentares solides
DateigrößeVersion: 889.1 kB
Topsellers Lebensmittel Probenahme Feststoffe
DateigrößeVersion: 889.2 kB
Topsellers food sampling solids
DateigrößeVersion: 887.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ SteriPlast™ Lebensmittelschaufeln > Länge: 232 mm (9.1 in.); 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur