Learn More
DWK Life Sciences STERIPLAN™ Petrischale, aus Kalk-Soda-Glas
Petrischalen werden für die Kultivierung von Bakterien, Hefen, Pflanzen- und Tierzellen auf festen Medien verwendet.
Marke:  DWK Life Sciences 237555604
100.69 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24345" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11766968
  • 109.00 CHF / 10 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Kultivierung von Mikroorganismen kann auf einem gelartigen Nährmedium stattfinden, welches in eine flache, runde, durchsichtige Schale mit Deckel (die sogenannte Petrischale) eingebracht ist. Aufgrund des festen Gel wird eine Durchmischung der Mikroorganismen verhindert und es können größere Zellkulturansammlungen (Kolonien) wachsen.
  • Blasen- und schlierenfrei
  • Gleichmäßige Nähbodenverteilung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Wachstum und Züchtung von Mikroorganismen; Züchtung auf Festgel-Kulturmedium; Mikroskopie von Mikroorganismen; Zellkultur
30 mm
Kalknatronglas
10 St./Packung
180 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences STERIPLAN™ Petrischale, aus Kalk-Soda-Glas > Durchmesser 180 x 30 mm