Learn More
Bochem™ Sterilisationszangen
Bochem™ Sterilisierzange für die sichere Handhabung von sterilem Inhalt.
Marke:  Bochem™ 2262
Artikelnummer. 10214131
  • 11.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2025
Beschreibung
  • Für sterilen Inhalt
Spezifikation
Spezifikation
5 mm Durchmesser
190 mm
280 mm
18/10 E-Poli
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Sterilisationszangen > Länge:280mm