Learn More
Brady™ Sterilization Indicating Labels
Brady™ Sterilization Indicating Labels are steam sterilization indicating polypropylene labels with preprinted headers that displays STERILIZED when exposed to autoclave conditions.
197.00 CHF - 240.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Polypropylen
Print Technology Thermotransfer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Höhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17110191
Unterlagen ansehen
Brady™
149273
2 in.
240.00 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17100191
Unterlagen ansehen
Brady™
149272
1,5 in.
197.00 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal for use in sample tracking, inventory management, general tracking, and identification of lab materials that require sterilization
  • Economical solution for identifying vials, tubes, racks and flasks
  • Adheres to stainless steel, glass and polypropylene
  • Withstands temperatures from -320.8 to 249.8° F (-196 to 121°C )
Compliance
RoHS directive 2011/65/EU
Spezifikation
Spezifikation
Acryl
Matt
Thermotransfer
1 in.
Weiß
Polypropylen
2000/Packung