Learn More
Brady™ Sterilization Indicating Labels
Brady™ Sterilization Indicating Labels are steam sterilization indicating polypropylene labels with preprinted headers that displays STERILIZED when exposed to autoclave conditions.
Marke: Brady™ 149272
182.40 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für die Probenverfolgung, Bestandsverwaltung, allgemeine Nachverfolgung und Identifizierung von Labormaterialien, die sterilisiert werden müssen
- Wirtschaftliche Lösung zur Identifizierung von Fläschchen, Röhrchen, Gestellen und Kolben
- Haften auf Edelstahl, Glas und Polypropylen
- Temperaturbeständig von -320,8 bis 249,8 °F (-196 bis 121 °C):
Compliance
RoHS directive 2011/65/EU
Spezifikation
Acryl | |
Matt | |
Thermotransfer | |
2000/Packung | |
1,5 in. |
Weiß | |
Polypropylen | |
BradyPrinter i7100; BBP™81 Etikettendrucker; BRADY IP™ Etikettendrucker; BRADYPRINTER PR Plus Etikettendrucker | |
1 in. |