Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ QuickStart Universal-Polystyrolbehälter, 30 ml, QuickStart Universal, ohne Etikett
Die auslaufsicheren, für 95 kPa geeigneten 30 ml-Transportbehälter mit CE-Kennzeichnung gewährleisten eine hervorrage thermische und chemische Beständigkeit.
123.00 CHF - 155.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Universalbehälter |
---|---|
Material | Polystyrol |
Form | Zylindrisch |
Sterilität | Nicht steril |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Beschriftung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Beschriftung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11339133
![]() |
Thermo Scientific™
128A |
Quickstart-Universalbehälter | Ohne Beschriftung | 400/Karton |
155.00 CHF
400 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11319153
![]() |
Thermo Scientific™
128C |
Quickstart-Universalbehälter | Glatt | 400/Karton |
155.00 CHF
400 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11359133
|
Thermo Scientific™
128BBAC |
Quickstart Universalbehälter mit Borsäure | Bedruckt | 400/Karton | N/A | ||||||
11339633
![]() |
Thermo Scientific™
128B |
Quickstart-Universalbehälter | Bedruckt | 400/Karton |
155.00 CHF
400 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Bei diesen mit der 95 kPa-Vorschrift konformen und mit CE-Kennzeichnung versehenen, auslaufsicheren 30 ml-Behältnissen der Marke Thermo Scientific™ Sterilin™ Quickstart 30 ml-Polystyrol-Universalbehältnisse können Sie sich einer hervorragenden Temperatur- und chemischen Beständigkeit sicher sein. Verbesserte Leistung, einfache Handhabung. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
Eigenschaften:
- 1/2-Drehkappe für eine verbesserte Handhabung durch den Endbenutzer
- Erhältlich mit Borsäure (0.4 g) vorgefüllt zur Erhaltung von Urinproben
- Lieferung in praktischen 50er-Packungen
- Eignet sich für die Zentrifugation bei 3,800 x g
- Chargennummer auf jedem Behälter gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
- Nur für die In-vitro-Anwendung
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
Universalbehälter | |
Zylindrisch | |
30 ml | |
31 mm (Kappe), 24,5 mm (Behälter) | |
400/Karton |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
Polypropylen | |
94 mm |