Learn More
Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol
GREENER_CHOICE
Transparent. Die Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol eignen sich optimal für mikrobielle oder Zellkultur-Anwendungen.
75.25 CHF - 126.00 CHF
Spezifikation
Material Polystyrol
Sterilität Unsteril
Typ Petrischale
Menge 600er-Karton
Höhe (metrisch) 16,2 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Lüftung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Lüftung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12654785
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB51504
1
126.00 CHF
600 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12664785
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB51506
3
78.95 CHF
600 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12644785
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
FB51514
0
75.25 CHF
600 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Petrischalen, Polystyrol
• Aseptische und sterile Versionen erhältlich
• Die Schalen sind durch Bestrahlen sterilisiert Sterilisierte Petrischalen werden für mikrobiologische Tests empfohlen
• Ein rot verfärbtes Etikett kennzeichnet die Sterilität
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
Petrischale
16,2 mm
Unsteril
600er-Karton
90 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol