Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Universalbehälter aus Polystyrol, 30 ml, ohne Etikett
GREENER_CHOICE
Die Sterilin 30 ml-Universalbehälter aus Polystyrol bestechen durch eine klassische Durchflussdichtung mit 1-1/2-Drehverschluss und gewährleisten eine hervorragende Probenaufbewahrung.
Marke:  Thermo Scientific™ 128B/FS
70.04 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12511299
  • 121.00 CHF / 400 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gewährleisten Sie eine hervorragende Probenhaltung mit Thermo Scientific™ Sterilin Polystyrol 30-ml-Universalbehältern, die über eine herkömmliche Durchflussdichtung mit 1–1/2-Drehverschluss verfügen. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
  • Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
  • 95 kPa-Compliance gewährleistet leckagefreie Leistung und Transportfähigkeit (außer Löffelvarianten)
  • Erhältlich mit Borsäure (0,4g) vorgefüllt zur Erhaltung von Urinproben
  • Geeignet für die Zentrifugation bei 3.800 x g
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Nur für die In-vitro-Anwendung
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Universalbehälter
Zylindrisch
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
Universalbehälter
94 mm
400/Karton
Polystyrol
30 ml
Polypropylen
31 mm
Bedruckt
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ Universalbehälter aus Polystyrol, 30 ml, ohne Etikett >