Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Universalbehälter aus Polystyrol, 30 ml, ohne Etikett
Die Sterilin 30 ml-Universalbehälter aus Polystyrol bestechen durch eine klassische Durchflussdichtung mit 1-1/2-Drehverschluss und gewährleisten eine hervorragende Probenaufbewahrung.
Marke:  Thermo Scientific™ 128SB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11768918
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleisten Sie eine hervorragende Probenhaltung mit Thermo Scientific™ Sterilin Polystyrol 30-ml-Universalbehältern, die über eine herkömmliche Durchflussdichtung mit 1–1/2-Drehverschluss verfügen. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
  • Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
  • 95 kPa-Compliance gewährleistet leckagefreie Leistung und Transportfähigkeit (außer Löffelvarianten)
  • Erhältlich mit Borsäure (0,4g) vorgefüllt zur Erhaltung von Urinproben
  • Geeignet für die Zentrifugation bei 3.800 x g
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Nur für die In-vitro-Anwendung
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Universalbehälter
Zylindrisch
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
Universalbehälter und Löffel
94 mm
400/Karton
Polystyrol
30 ml
Polypropylen
31 mm
Bedruckt
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM553910 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/04/2025 Catalog Number128SB
ChargennummerM558270 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/03/2025 Catalog Number128SB
ChargennummerM556850 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog Number128SB
ChargennummerM552390 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/01/2025 Catalog Number128SB
ChargennummerM551960 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/01/2025 Catalog Number128SB
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ Universalbehälter aus Polystyrol, 30 ml, ohne Etikett >