Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Universalbehälter aus Polystyrol, 30 ml, ohne Etikett
Die Sterilin 30 ml-Universalbehälter aus Polystyrol bestechen durch eine klassische Durchflussdichtung mit 1-1/2-Drehverschluss und gewährleisten eine hervorragende Probenaufbewahrung.
Marke: Thermo Scientific™ 128SC
Beschreibung
Gewährleisten Sie eine hervorragende Probenhaltung mit Thermo Scientific™ Sterilin Polystyrol 30-ml-Universalbehältern, die über eine herkömmliche Durchflussdichtung mit 1–1/2-Drehverschluss verfügen. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- 95 kPa-Compliance gewährleistet leckagefreie Leistung und Transportfähigkeit (außer Löffelvarianten)
- Erhältlich mit Borsäure (0,4g) vorgefüllt zur Erhaltung von Urinproben
- Geeignet für die Zentrifugation bei 3.800 x g
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
- Nur für die In-vitro-Anwendung
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
Universalbehälter | |
Zylindrisch | |
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D | |
Universalbehälter und Löffel | |
94 mm | |
400/Karton |
Polystyrol | |
30 ml | |
Polypropylen | |
31 mm | |
Glatt |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M556090 | Konformitätsbescheinigung | 25/02/2025 | 128SC |
M472070 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 128SC |
M488110 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 128SC |
M384000 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 128SC |
M453180 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 128SC |