Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 ml-Allzweckbehälter aus Polypropylen, 30 ml-Allzweckbehälter aus Polypropylen, ohne Etikett
Der 95 kPa-konforme und Ce-zertifizierte auslaufsichere 30 ml-Behälter mit Schnellstart-1/2-Drehverschluss sorgt für eine hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 128SB/P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12693546
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bei diesen mit der 95 kPa-Vorschrift konformen und mit CE-Kennzeichnung versehenen, auslaufsicheren 30 ml-Behältnissen der Marke Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 ml-Polypropylen-Universalbehältnisse können Sie sich einer hervorragenden Temperatur- und chemischen Beständigkeit sicher sein. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
Merkmale:
  • Aseptisch hergestellt, besonders transparentes Polypropylen
  • Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
  • Geeignet für die Zentrifugierung mit 9,500 × g
  • Der Multi-Seal-Verschluss „QuickStart“ gewährleistet Anwenderfreundlichkeit sowie unvergleichliche Auslaufsicherheit
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit dank aufgedruckter Chargennummer auf jedem Behälter
  • Zur Beschriftung mit den Angaben des Patienten und entweder undosiert, vordosiert mit Borsäure-Konservierungsmittel (0.4 g) oder mit losem Löffel lieferbar
Bestellhinweise:
Nicht in allen Regionen lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Container
Zylindrisch
30 mL
Multi-Seal
31 mm
Bedruckt
Polypropylen
Steril
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254, Anhang. CE-Kennzeichnung entsprechend Europäische Richtlinie 98/79/EG.
Universalbehälter mit Löffel
94 mm
400
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 ml-Allzweckbehälter aus Polypropylen, 30 ml-Allzweckbehälter aus Polypropylen, ohne Etikett >