Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Kulturröhrchen aus Kunststoff
Vergrößern Sie mit diesen Kunststoff-Kulturröhrchen Ihre Vielseitigkeit bei Kulturanwendungen. Mit einem Beschriftungsfeld und einer Verschlusskappe mit zwei Positionen sind die Röhrchen ideal für Suspensionszellkulturen geeignet.
182.91 CHF - 219.75 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Culture Tube |
---|---|
Verschlusstyp | Dual-position Cap |
Anzahl pro Packung | 25 |
Anzahl pro Karton | 500 |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Material | Kapazität (metrisch) | Anzahl pro Packung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Kapazität (metrisch) | Anzahl pro Packung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11319233
|
Thermo Scientific™
75CTS |
Polystyrene | 4 mL | 25 | 500 | N/A | ||||||
11339233
|
Thermo Scientific™
75CTP |
Polypropylene | 4 mL | 25 | 500 | N/A | ||||||
11359233
|
Thermo Scientific™
100CTS |
Polystyrene | 12 mL | 25 | 500 | N/A | ||||||
11379233
|
Thermo Scientific™
100CTP |
Polypropylene | 12 mL | 25 | 500 | N/A | ||||||
Beschreibung
Vergrößern Sie mit diesen Kunststoff-Kulturröhrchen Ihre Vielseitigkeit bei Kulturanwendungen. Mit einem Beschriftungsfeld und einer Verschlusskappe mit zwei Positionen sind die Röhrchen ideal für Suspensionszellkulturen geeignet.
- Verschlusskappe mit zwei Positionen: kann für den Gasaustausch offengelassen oder für sicheres Abdichten geschlossen werden
- Große weiße Beschriftungsfläche zur einfachen Kennzeichnung
- Aufgedruckte Graduierungen
Bestellinformationen
- Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
Culture Tube | |
25 | |
Steril |
Dual-position Cap | |
500 | |
Printed |