Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Küvetten
Erleben Sie beste optische Qualität in der Spektrophotometrie mit anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Sterilin™ Küvetten aus Polystyrol oder Acryl.
140.70 CHF - 203.25 CHF
Spezifikation
Sterilität | Nicht steril |
---|---|
Menge | 100/Packung, 500/Karton |
Schichtdicke | 10 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Spektralphotometer und Photometer |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Material | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Material | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12741548
|
Thermo Scientific™
221M |
Makroküvette | 2.5 bis 4.5 ml | Polystyrol (PS) | 100/Packung, 500/Karton | N/A | ||||||
12751548
|
Thermo Scientific™
221S |
Semi-Mikroküvette | 1.5 bis 3.0 ml | Polystyrol (PS) | 100/Packung, 500/Karton | N/A | ||||||
11708958
|
Thermo Scientific™
222M |
Makroküvette | 2.5 bis 4.5 ml | Acryl optischer Qualität (PMMA) | 100/Packung, 500/Karton | N/A | ||||||
12447602
|
Thermo Scientific™
222S |
Semi-Mikroküvette | 1.5 bis 3.0 ml | Acryl optischer Qualität (PMMA) | 100/Packung, 500/Karton | N/A | ||||||
Beschreibung
Erleben Sie beste optische Qualität in der Spektrophotometrie mit anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Sterilin™ Küvetten aus Polystyrol oder Acryl.
- Auswahl von Material: Polystyrol optischer Qualität für die Verwendung bei sichtbaren Wellenlängen (340 bis 900 nm) oder Acryl optischer Qualität (PMMA) für die Verwendung bei ultravioletten Wellenlängen (300 bis 900 nm)
- Jede Packung enthält Küvetten aus derselben Formkavität, um die geringstmögliche dimensionale Variation sicherzustellen
- Standardabsorptionsvariation zwischen Küvetten ist besser als ±0.005 Extinktionseinheiten
- Zwei Größen erhältlich: Semi-Mikro-Küvette und Makro-Küvette
- Standardweglänge von 10 mm
- Mattierte Seiten der Küvette bieten einen idealen Markierungs- und Anfassbereich
- Fenster in Aussparungen senken die Gefahr von Kratzern während der Verwendung
- Für eine einfache Handhabung zeigt ein Pfeil die Richtung der Lichtübertragung an
- Für optimalen Schutz in Schaumschalen aus geschäumtem Polystyrol (EPS) verpackt, um ein unzerkratztes Produkt zum Zeitpunkt der Verwendung zu gewährleisten
- Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
Nicht steril | |
100/Packung, 500/Karton | |
10 mm | |
Spektralphotometer und Photometer |
Hinweis: Küvetten dürfen nicht für die Langzeitlagerung von Proben verwendet werden. Da das Gerät bei Verwendung von Salzsäure durch Säuredämpfe beschädigt werden kann, wird empfohlen, Abdichtungsfilm auf der Küvette zu verwenden.