Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Kegel
Zur sicheren Montage Ihrer Filtertrichter ohne Splitter- oder Rutschgefahr. Die aus Naturkautschuk gefertigten Kegel eignen sich auch zur Montage von Tiegeln auf Adaptern.
Marke: Thermo Scientific™
44.53 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Befestigen Sie Filtertrichter sicher und ohne die Gefahr eines Verrutschens oder gar Zerbrechens. Thermo Scientific™ Sterilin™ Kegel aus Naturkautschuk sind auch für das Befestigen von Tiegeln an Adaptern geeignet.
- Satz aus sechs Konussen
- Gefertigt aus Naturkautschuk
- Zur Montage von Filtertrichtern in Büchner-Kolben
- Auch für die Montage von Gooch-Tiegeln auf Adapter geeignet
- Nicht in allen Regionen verfügbar
Spezifikation
Satz mit 6 Kegeln; Farblich sortiert | |
Gummi | |
Büchner-Kolben und Gooch-Tiegel | |
Satz mit sechs Kegeln |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M548670 | Konformitätsbescheinigung | 20/12/2024 | CON0006 |
M499210 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | CON0006 |
M369230 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | CON0006 |
M490270 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | CON0006 |
M547680 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | CON0006 |