Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Schwarze und weiße Microtiter™ Platten
Thermo Scientific™ Sterilin™ Schwarze und weiße 96-Well Mikrotiter™ Platten eignen sich für Fluoreszenzaufgaben und Biolumineszenzstudien.
77.40 CHF - 192.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Verpackung | 50 Kartons, 5 Pk. |
Produkttyp | Mikrotiterplatte |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Sterilität | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Sterilität | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11359163
|
Thermo Scientific™
611F96BK |
Schwarze 96-Well-Platte, flacher Boden | Nicht steril | 50 |
192.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11718194
|
Thermo Scientific™
611F96WT |
Weiße 96-Well-Platte, flacher Boden | Nicht steril | 50 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sterilin™ Schwarze und weiße 96-Well Mikrotiter™ Platten eignen sich für Fluoreszenzaufgaben und Biolumineszenzstudien. Lieferung ohne Deckel; bei Bedarf passt der Deckel 642000.
Merkmale:- Schwarze 96-Well-Mikrotiterplatten eignen sich hervorragend für Fluoreszenzanwendungen, bei denen das Pigment den Crosstalk zwischen den Wells verhindert. Die geringe Hintergrundfluoreszenz minimiert die Lichtstreuung
- Weiße 96-Well-Mikrotiterplatten sind ideal für Biolumineszenz-Studien, bei denen das Pigment die Reflektivität und Empfindlichkeit unterstützt
- Die SBS-Konformität gewährleistet die Automatisierungskompatibilität
- Aus nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
- Lieferung unsteril, mit mittlerer Oberflächenbindung
- Kaminförmige Ausführung der Wells zur Vermeidung von Kontaminationen
Bestellinformationen:
Lieferung ohne Deckel; bei Bedarf passt der Deckel 642000.
Spezifikation
Standard | |
50 Kartons, 5 Pk. | |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
Flach | |
5 |
8 x 12 | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Unbehandelt | |
50 | |
50/Pk. |