Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Schwarze und weiße Microtiter™ Platten
Thermo Scientific™ Sterilin™ Schwarze und weiße 96-Well Mikrotiter™ Platten eignen sich für Fluoreszenzaufgaben und Biolumineszenzstudien.
Marke: Thermo Scientific™ 611F96WT
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sterilin™ Schwarze und weiße 96-Well Mikrotiter™ Platten eignen sich für Fluoreszenzaufgaben und Biolumineszenzstudien. Lieferung ohne Deckel; bei Bedarf passt der Deckel 642000.
Merkmale:- Schwarze 96-Well-Mikrotiterplatten eignen sich hervorragend für Fluoreszenzanwendungen, bei denen das Pigment den Crosstalk zwischen den Wells verhindert. Die geringe Hintergrundfluoreszenz minimiert die Lichtstreuung
- Weiße 96-Well-Mikrotiterplatten sind ideal für Biolumineszenz-Studien, bei denen das Pigment die Reflektivität und Empfindlichkeit unterstützt
- Die SBS-Konformität gewährleistet die Automatisierungskompatibilität
- Aus nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
- Lieferung unsteril, mit mittlerer Oberflächenbindung
- Kaminförmige Ausführung der Wells zur Vermeidung von Kontaminationen
Bestellinformationen:
Lieferung ohne Deckel; bei Bedarf passt der Deckel 642000.
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Weiß | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
5 |
Weiße 96-Well-Platte, flacher Boden | |
50 Kartons, 5 Pk. | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Unbehandelt | |
50 | |
50/Pk. |