Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml-Bijou-Behälter aus Polystyrol
Lagern Sie Proben kleiner Volumina in Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml-Bijou-Behältern aus Polystyrol.
Marke: Thermo Scientific™ 129A
153.41 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lagern Sie Proben kleiner Volumina in Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml-Bijou-Behältern aus Polystyrol. Ideal für pädiatrische Proben und andere klinische Anwendungen mit kleinen Volumina geeignet. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
Eigenschaften:- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
- Geeignet für die Zentrifugation bei 7.200 x g
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- Erhältlich mit Borsäure (0,09 g) vorgefüllt zur Erhaltung von Urinproben
- Erhältlich mit abnehmbarem Deckglas – ideal für die Arbeit an der Kultur intrazellulärer Organismen geeignet (z. B. Chlamydia trachomatis, Rickettsien usw.)
Hinweis:
Diese Behälter sind ausschließlich zur In-vitro-Verwendung.
Spezifikation
Behälter | |
Zylindrisch | |
7 mL | |
Polyethylen | |
22,5 mm | |
Container Only | |
700/Karton |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254, Anhang D. CE-Kennzeichnung entsprechend europäischer Richtlinie 98/79/EG. | |
Bijou | |
50,2 mm | |
Ohne Beschriftung |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M560680 | Konformitätsbescheinigung | 19/05/2025 | 129A |
M555120 | Konformitätsbescheinigung | 09/05/2025 | 129A |
M539930 | Konformitätsbescheinigung | 24/04/2025 | 129A |
M549380 | Konformitätsbescheinigung | 24/02/2025 | 129A |
M548220 | Konformitätsbescheinigung | 19/12/2024 | 129A |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30