Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ quadratische 100 mm-Petrischalen
GREENER_CHOICE
Führen Sie verschiedene Anwendungen mit quadratischen Thermo ScientificTM SterilinTM 100 mm-Petrischalen in unterteilten und nicht unterteilten Formaten durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 109-17
172.85 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11349273
  • 244.00 CHF / 120 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Durchführen verschiedener Anwendungen mit Thermo Scientific™ Sterilin™ quadratischen 100 mm-Petrischalen mit oder ohne Fächer Unter aseptischen Bedingungen unter Reinraumbedingungen hergestellt (Klasse 7, ISO14644), um mikrobiologische Kontamination auszuschließen.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
Nicht unterteilt:
  • Ideal für antibiotische Empfindlichkeitsprüfungen, bei denen eine große Oberfläche und ein sehr flacher Boden erforderlich ist
Unterteilt:
  • Ideal für Arbeiten mit kleinen Volumina flüssiger Medien oder für die Probenlagerung
  • 25 Fächer haben jeweils eine Fläche von 3.7 cm2 und eine Kapazität von 5 ml
  • Deckel mit wählbaren Positionen zur Belüftung oder ohne Belüftung; zur Auswahl der Belüftungseinstellung wird er um 90° gedreht
Bestellinformationen:
In Nordamerika derzeit nicht erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Petrischale, 100 mm
5 ml (Einzelkammer)
Unsteril
1
4
Flach
Quadratisch
Petrischale
120
Keine
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM546230 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/03/2025 Catalog Number109-17,10917
ChargennummerM487280 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog Number109-17,109
ChargennummerM471320 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog Number109-17,109
ChargennummerM442940 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog Number109-17,109
ChargennummerM374050 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog Number109-17,109
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ quadratische 100 mm-Petrischalen >