Learn More
Bel-Art™ Sterilware™ Pharma Scoop
Bel-Art™ Sterilware™ Pharma Scoop ist ideal für Probenahmen, Produktionsarbeiten und Laboranwendungen und wird von pharmazeutischen, Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemieunternehmen verwendet.
Marke: Bel-Art™ F36909-1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS), hitzeversiegelt in einzelnen Polyethylen Beuteln
- Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
- Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
- Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
- Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Scoop | |
Not Autoclavable | |
1000 mL | |
25/Packung | |
5 7/8 in. |
Schlagfestes Polystyrol | |
34 oz. | |
Steril | |
Schüssel:17,5 x 15 x 9,6 cm (6 7/8 x 6 x 3 3/4 in.) | |
14,8 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Sterilware™ Pharma Scoop > 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur