Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Cross-Sectional Liquid Samplers
The integrated valve of this sterile tool closes as it is pushed against a container bottom securing the sample for withdrawal. Sample can then be poured from the top of the tool into your sample container.
286.00 CHF - 309.38 CHF
Spezifikation
Produkttyp Liquid Sampler
Material HDPE
Autoklavierbar Not Autoclavable
Menge 20/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 2,1 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16806926
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F37874-0450
80 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16816926
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F37874-1100
225 mL
309.38 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Provides effective cross-sectional sampling of liquids and light creams
  • Reaches bottom of container while keeping hand clear of container top
  • Diameter allows for use through drum bunghole or other small openings
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High density polyethylene (HDPE) samplers heat sealed in individual polyethylene bags
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
  • Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Spezifikation
Spezifikation
Liquid Sampler
Not Autoclavable
2,1 cm
HDPE
20/Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Sterileware™ Cross-Sectional Liquid Samplers