Learn More
Fisherbrand™ Sterile Weigh Boat
This sterile weighing boat is flexible and features smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. It is ideal for application in life science research, food, bio-pharmaceutical, environmental, and molecular research environments.
Marke: Fisherbrand™ 120881
50.11 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Durch Elektronenstrahl sterilisiert, um das Risiko einer Kreuzkontamination und beeinträchtigter Proben zu verringern
- Hergestellt aus 100 % reinem antistatischem Polystyrol, das wasserdicht ist und die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Materialien an den Einheiten haften
- Einwegartikel
- Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
- Abgerundete Ecken vereinfachen den Transfer und ermöglichen ein kontrolliertes, flexibles Ausgießen von flüssigen, pulverförmigen oder körnigen Proben
- Die Wägeschiffchen sind flach und haben einen breiten, flachen Boden, damit sie nicht umkippen
- Farbe: Weiß
- FDA-konform/lebensmitteltauglich
Spezifikation
FDA und Sterilität | |
Flach | |
Weiß | |
Polystyrol | |
Steril | |
Abgerundet | |
Waage | |
S | |
38,10 x 25,40 x 10,16 mm | |
25,4 mm |
Nicht autoklavierbar | |
6 ml | |
Ja | |
Hexagonal | |
Wägeschiffchen | |
Anwiegen | |
200 Packungen | |
-10°bis +70 °C | |
38,10 mm | |
10,16 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24165Gültig bis zum: 2025-06-30