Learn More
Fisherbrand™ Sterile Einwegspritzen
Manuelle Einwegspritze ohne Kanüle, ausschließlich für Forschungszwecke. Für die Verwendung mit Spritzenfiltern geeignet
Marke:  Fisherbrand™ 14955464
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17171936
  • 55.20 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sterilisation mit Gammastrahlung
  • Steril
  • Einzeln verpackt in einer Blisterverpackung aus Papier/Kunststoff
Serviceleistungen
5 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
4,65 mm
1 mL
Steril
Luer-Lock
Luer-Lock
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile Einwegspritzen > Volumen: 1 mL