Learn More
Fisherbrand™ Sterile Einwegspritzen
Manuelle Einwegspritze ohne Kanüle, ausschließlich für Forschungszwecke. Für die Verwendung mit Spritzenfiltern geeignet
Marke:  Fisherbrand™ 14955457
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15859152
  • 37.94 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sterilisation mit Gammastrahlung
  • Steril
  • Nicht-pyrogenisch
  • Einzeln verpackt in einer Blisterverpackung aus Papier/Kunststoff
Serviceleistungen
5 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
9,00 mm
3 ml
Steril
Luer-Lock
Luer-Lock
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile Einwegspritzen > 2 ml