Learn More
Fisherbrand™ Sterile Einwegspritzen
Manuelle Einwegspritze ohne Kanüle, ausschließlich für Forschungszwecke. Für die Verwendung mit Spritzenfiltern geeignet
Marke:  Fisherbrand™ 14955455
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15839152
  • 87.67 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sterilisation mit Gammastrahlung
  • Steril
  • Nicht-pyrogenisch
  • Einzeln verpackt in einer Blisterverpackung aus Papier/Kunststoff
Serviceleistungen
5 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
29,2 mm
60 ml
Steril
Slip-Spitze
Leur Slip
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile Einwegspritzen > 60 ml