Learn More
Fisherbrand™ Sterile Einwegspritzen
Manuelle Einwegspritze ohne Kanüle, ausschließlich für Forschungszwecke. Für die Verwendung mit Spritzenfiltern geeignet
Marke:  Fisherbrand™ 14955453
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15819152
  • 33.10 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sterilisation mit Gammastrahlung
  • Steril
  • Nicht-pyrogenisch
  • Einzeln verpackt in einer Blisterverpackung aus Papier/Kunststoff
Serviceleistungen
5 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
14,85 mm
10 ml
Steril
Slip-Spitze
Leur Slip
Dokumentation
Flyers
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile Einwegspritzen > 10 ml