Learn More
Fisherbrand™ Sterile Einwegspritzen
Manuelle Einwegspritze ohne Kanüle, ausschließlich für Forschungszwecke. Für die Verwendung mit Spritzenfiltern geeignet
Marke:  Fisherbrand™ 14955452
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15809152
  • 22.76 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sterilisation mit Gammastrahlung
  • Steril
  • Nicht-pyrogenisch
  • Einzeln verpackt in einer Blisterverpackung aus Papier/Kunststoff
Serviceleistungen
5 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
12,36 mm
5 ml
Steril
Slip-Spitze
Leur Slip
Dokumentation
Flyers
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile Einwegspritzen > 5 ml