Learn More
Seward™ Sterile Stomacher Beutel für Modell 3500
Das Stomacher™ Beutelsortiment wurde entwickelt, um alle Anwendungen von der Probenmischung über die Aussiebung und Lagerung zu erfüllen, einschließlich Beutel für die umfangreiche Mischung und kleine Proben für biowissenschaftliche Anwendungen.
Marke:  Seward™ BA6042
Artikelnummer. 11854543
  • 104.00 CHF / 250 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Aus hochwertigem, lebensmitteltauglichem LDPE-Granulat, extrudiert auf eine Foliendicke von 65 µm
  • Übersteht selbst „heftige“ Mischvorgänge ohne Risse oder Perforationen
  • Kostengünstige Alternative für die Probenvorbereitung ohne Risiko einer Kreuzkontamination zwischen Proben
  • Alle Beutel sind durch Bestrahlung sterilisiert; Bestrahlungsbescheinigung ist auf Anfrage erhältlich
  • Geeignet für die Mischhomogenisierung von Verdünnungsproben für die meisten Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Dicke von 65 Mikron
Mischhomogenisierung von Verdünnungsproben
LDPE
380 x 510 mm
400 ml bis 3,5 l
Stomacher 3500
250 (Beutel mit 50 Stück)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Seward™ Sterile Stomacher Beutel für Modell 3500 > Größe: 380 x 510 mm