Learn More
Berkshire International™ Sterile SatPax™ MicroSeal™ -VP Wiper
Low endotoxin, sterile, pre-wetted 100% polyester knit wiper is cleanroom laundered with sealed edge.
Marke: Berkshire International™ SSPVP00112LE
Beschreibung
Low endotoxin, sterile, pre-wetted 100% polyester knit wiper is cleanroom laundered with sealed edge.
- <20 EU/device to <0.5 EU/mL
- Critically low particles, fibers, ions and extractables
- High abrasion resistance
- Light weight, high absorbency material design reduces actual cost in use compared to heavier weight products
- High absorbency
Vorgetränktes Wischtuch, Wischtuch aus Strick, steriles Wischtuch, VP Wischtuch
Spezifikation
Vorgetränktes, Reinraum-Wischtuch mit versiegelter Kante | |
23 cm | |
23 cm | |
ISO-Klasse 3 bis 5, Reinraumklasse 1 bis 100, EU-Klasse A/B/C/D |
9 in. | |
9 in. | |
1 % Polyester-Strick | |
Steril |