Learn More
Socorex™ Steriles Mehrkanal-Reagenzien-Reservoir
Vermeiden Sie Verschüttungen beim Reagenzienausguss aus dem sterilen Socorex™ Mehrkanal-Reagenzienreservoir mit Ausgusshilfen an allen vier Ecken. Das Wanne-in-Wanne-Design maximiert bei geringen Reagenzmengen die Flüssigkeitsmenge, die von den Pipettenspitzen aufgenommen werden kann. Es ist in 8-Kanal und 12-Kanalkonfiguration erhältlich. Hergestellt aus Polystyrol mit Wannenkonstruktion und Graduierungsmarkierungen an den Innenwänden.
113.00 CHF - 127.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 48 ml |
---|---|
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Typ | Reagenzienreservoir |
Verpackung | Einzeln verpackt pro Sterilisation |
Produktcode | Marke | Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10409762
|
Socorex™
330.12.9 |
12 |
113.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10060401
|
Socorex™
330.08.9 |
8 |
127.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- U-Boden (gerundet)
- Einzeln eingepackt
- 48 ml
- Besonders breite Stellfläche für Steifigkeit und Stabilität
- Die Chargennummer erleichtert die Rückverfolgbarkeit.
Spezifikation
48 ml | |
Steril | |
Einzeln verpackt pro Sterilisation |
Polystyrol | |
Reagenzienreservoir | |
10/Packung |