Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile Polystyrol-Impfösen
GREENER_CHOICE
Aus flexiblem Polystyrol für optimale Gewinnung eines Inokulums aus einer Kultur. Gosselin™ sterile Impfösen aus Polystyrol sind eine hervorragende Lösung zur Übertragung von Mikroorganismen, Inokulum oder Aufstreichungen.
Marke:  Corning™ OS10-02
79.91 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11763124
  • 163.51 CHF / 3000 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ergonomisches Design
  • Steril nach R SAL 10-3
  • Verpackt in rückverfolgbarem Sicherheitsreißverschlussbeutel
  • Sanft zu Agar
  • Weniger komplexe Anlagen dank einzigartiger gemischter Extremität (1/10 μl)
  • Erhältlich mit Kugel- oder Nadelspitze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 μl
Polystyrol
Blau
3000/Packung
194 mm
Steril
Impföse, Nadelspitze
Manipulationssicherer wiederverschließbarer Beutel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ Gosselin™ sterile Polystyrol-Impfösen > 10 μl, sphärisch