Learn More
Fisherbrand™ Sterile Probenbeutel aus Polyethylen
Mit einem Verschlusssystem aus einem herumwickelbaren Metalldraht und durchstoßsicheren Sicherheitslaschen konzipiert. Fisherbrand™ sterile Probenbeutel aus Polyethylen sind im versiegelten Zustand auslaufsicher.
Marke:  Fisherbrand™ EFR-1012-FS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11562783
  • 511.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus biegsamem, sehr beständigem, reinem Polyethylen 
  • Sterile, transparente Beutel aus Polyethylen ohne Seitendichtungen
  • Wählen Sie ein transparentes oder weißes Beschriftungsfeld für Ihre Anmerkungen
  • Bequeme Ziehlaschen, um die Beutel ohne Berührung der Ränder zu öffnen
  • Ideal für die Anwendung mit festen, halbfesten oder flüssigen Proben
  • Zur Verwendung in allen Laboren, in denen Proben in einer sterilen Umgebung gesammelt werden müssen.
Spezifikation
Spezifikation
2250 ml
Zur Verwendung in allen Laboren, in denen Proben in einer sterilen Umgebung gesammelt werden müssen.
Polyethylen
101 μm
305 x 254 mm
Durchsichtig
Writing Area
Steril
1000/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile Probenbeutel aus Polyethylen > 2250mL; Write-on style