Learn More
Corning™ Gosselin™ Sterile Mischbeutel aus Polyethylen
GREENER_CHOICE
Für alle Arten von Stomacher Maschinen und andere Schaufelmischgeräte. Die Corning™ Gosselin™ sterile Polyethylen-Mischbeutel sind durch Bestrahlung sterilisiert.
Marke:  Corning™ SM1-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11815390
  • 409.90 CHF / 4500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-11-2025
Beschreibung
  • Mit abziehbarem Sterilisationszertifikat
  • Mit einem 50 mm weißem Schreibstreifen entlang einer der Längskanten
  • Erhältlich mit Voll- oder Seitenfilter
  • In verschiedenen Beutel-/Packungsgrößen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
80 mL
Ideal für homogene Suspension, Suspensionsprobenahme mit Pipetten, Molkerei und Industrie
Steril
25/Bag
150 mm
Naturfarben
Polyethylen
70 μm
4500 Karton
105 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Gosselin™ Sterile Mischbeutel aus Polyethylen > Fassungsvermögen:80mL; Packung mit 4500 Stück