Learn More
Eppendorf™ 0030131.525 Deckel steril für MP ( Pack )
Marke: Eppendorf™ 0030131525
187.99 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
Steril | |
Je 80 | |
Plattendeckel |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ 0030131.525 Deckel steril für MP ( Pack ) > Plattendeckel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur