Learn More
Microspec™ Sterile Impfösen aus Kunststoff (Volumen: 5 μl
Aus flexiblem Polystyrol für optimale Gewinnung eines Inokulums aus einer Kultur
32.35 CHF - 505.00 CHF
Spezifikation
Diameter (English) Inside 0,10 in.
Diameter (Metric) Inside 2,5 mm
Länge (angloamerikanisch) 7,87 in.
Länge (metrisch) 200 mm
Material Hochschlagfestes Polystyrol
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
15712115
Unterlagen ansehen
Microspec™
B1
50 Beutel zu je 20 Stück Grip Seal Beutel Unter aseptischen Bedingungen hergestellt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15752115
Unterlagen ansehen
Microspec™
B4G
50 Beutel zu je 20 Stück Microseal-Beutel Gammabestrahlt
39.43 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15742115
Unterlagen ansehen
Microspec™
B4
50 Beutel zu je 20 Stück Microseal-Beutel Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
32.35 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15722115
Unterlagen ansehen
Microspec™
B1G
800 Beutel zu je 20 Stück Microseal-Beutel Steril Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus hochschlagfestem Polystyrol
  • Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
  • Einwegprodukt
  • Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Mittlere Steifigkeit
  • Kulturschleifen (Länge: 200 mm)
  • Glatte Kanten, um ein Einreißen und Einhaken in Agar zu vermeiden
  • Volumen: 5 μ l
  • Farbe: Blau
Spezifikation
Spezifikation
0,10 in.
7,87 in.
Hochschlagfestes Polystyrol
Blau
200 mm
2,5 mm
200 mm
Ja
7,87 in.
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Microspec™ Sterile Impfösen aus Kunststoff (Volumen: 5 μl