Learn More
Microspec™ Sterile Impfösen aus Kunststoff (Volumen: 1 μl
Für quantitative Verfahren wie Probennahme, serielle Verdünnungen sowie für die bakterielle Inokulation.
Marke:  Microspec™ C4
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15782115
  • 48.85 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus hochschlagfestem Polystyrol
  • Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
  • Einwegprodukt
  • Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Mittlere Steifigkeit
  • Kulturschleifen (Länge: 200 mm)
  • Glatte Kanten, um ein Einreißen und Einhaken in Agar zu vermeiden
  • Volumen: 1 μ l
  • Farbe: Blau
Spezifikation
Spezifikation
Ja
0,04 in.
7,87 in.
Hochschlagfestes Polystyrol
Blau
7,87 in.
50 Beutel zu je 20 Stück
Ja
1 μl
1 mm
200 mm
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Impfprodukt
200 mm
Microseal Beutel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Microspec™ Sterile Impfösen aus Kunststoff (Volumen: 1 μl > 1000/Packung.; Microseal-Packung mit 20, aseptisch