Learn More
Microspec™ Sterile Impfösen aus Kunststoff (Volumen: 1 μl
Für quantitative Verfahren wie Probennahme, serielle Verdünnungen sowie für die bakterielle Inokulation.
Marke: Microspec™ C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
- Einwegprodukt
- Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
- Mittlere Steifigkeit
- Kulturschleifen (Länge: 200 mm)
- Glatte Kanten, um ein Einreißen und Einhaken in Agar zu vermeiden
- Volumen: 1 μ l
- Farbe: Blau
Spezifikation
Ja | |
0,04 in. | |
7,87 in. | |
Hochschlagfestes Polystyrol | |
Blau | |
7,87 in. | |
800 Beutel zu je 20 Stück |
1 μl | |
1 mm | |
200 mm | |
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt | |
Impfprodukt | |
200 mm | |
Microseal-Beutel, Ecopack |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Microspec™ Sterile Impfösen aus Kunststoff (Volumen: 1 μl > 16000/Packung.; Microseal-Packung mit 20, Ecopak
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur