Learn More
WLD Tec™ Sterile Impföse
45.76 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Sterilität | Steril |
Einwegprodukt | Ja |
Produkttyp | Inkubationsschleife |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung im Labor und in der Forschung |
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Inside | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Inside | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10679462
|
WLD Tec™
6.000.373 |
3 mm |
45.76 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10037821
|
WLD Tec™
6.000.375 |
5 mm |
45.76 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Edelstahl | |
Ja | |
Zur Verwendung im Labor und in der Forschung | |
Zur Verwendung im Labor und in der Forschung |
Steril | |
Inkubationsschleife | |
10/Pack |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WLD Tec™ Sterile Impföse