Learn More
Fisherbrand™ Transferpipetten, steril, graduiert
Aus Polyethylen niedriger Dichte.
Marke:  Fisherbrand™ 13489108
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13489108
  • 40.50 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparente Farbe
  • Mit Graduierungen
  • Steril
Spezifikation
Spezifikation
LDPE
Ja
500/Packung
Einzeln verpackt
150 mm
30
1 ml
33 μl
1 ml
Transferpipette
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Transferpipetten, steril, graduiert > Fassungsvermögen: 1 ml; Tropfen/ml: 30