Learn More
Merck Stericup™ Quick Release-GP Vakuumfiltrationssystem
Stericup™ Quick Release-Auffangkolben verfügen über eine Verschlusskappe mit Klick-Verschluss die einen sicheren Halt bei nassen und trockenen Bedingungen ermöglicht.
280.00 CHF - 699.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | PVDF |
---|---|
Porengröße | 0,22 μm |
Durchmesser (metrisch) Membran | 73 mm |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Aufnahme | Oberes Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Aufnahme | Oberes Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16349441
|
Merck
S2GVU01RE |
150 mL | 150 mL |
280.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16398617
|
Merck
S2GVU02RE |
250 mL | 250 mL |
324.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16395978
|
Merck
S2GVU05RE |
500 mL | 500 mL |
494.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16359441
|
Merck
S2GVU10RE |
1000 mL | 500 mL |
534.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16369441
|
Merck
S2GVU11RE |
1000 mL | 1000 mL |
699.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Effizientes Einwegverfahren für die sterile Medienvorbereitung
- Kombiniert eine Steritop™ Filtereinheit mit einem Empfängerkolben für die Verarbeitung und Lagerung von Volumina in einem einzigen, gebrauchsfertigen Format.
- Das kippfreie, griffige Kolbendesign und das ausgewogene Profil verbessern die Stabilität bei der Filtration in engen Laminarströmungshauben, und die praktische Beschriftung und Verpackung erleichtern das Öffnen und Verfolgen jedes Geräts
- Der Boden des Empfängerkolbens ist leicht versenkt, sodass Sie nach der Filtration Kolben mit Deckel bequem stapeln können, um wertvollen Kühlraum zu maximieren
- Durapore™-Membran für extrem niedrige Proteinbindung für minimale Absorption und Proteinverlust
- Die eng anliegende Verpackung, die leicht zu öffnende Tasche und die praktischen Etikettendesigns machen das Lagern, Öffnen und Verfolgen Ihrer Geräte einfach und effizient
- Der stabile Boden und die einfache Griffkonstruktion des Stericup™ ermöglichen es jedem Benutzer, alle Phasen des Arbeitsablaufs in einer Laminarströmungshaube komfortabel durchzuführen
- Der versenkte Boden der Stericup™-Empfängerkolben ermöglicht das einfache Stapeln von Kolben in Kühlräumen
Spezifikation
PVDF | |
0,22 μm | |
73 mm |