Learn More
Merck Stericup Quick Release-GP steriles Vakuumfiltrationssystem
Das Stericup™ Vakuumfiltrationssystem ist das effizienteste Einwegverfahren für die sterile Medienvorbereitung. Es kombiniert eine Steritop™ Filtereinheit mit einem Empfängerkolben für die Verarbeitung und Lagerung von Volumina von 150 ml bis 1,000 ml in einem einzigen, gebrauchsfertigen Format.
Marke:  Merck S2GPU11RE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15979180
  • 694.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig mit blauem Adapter
Membranfilter
Polystyrol
Steril
Flaschenaufsatzfilter
1000 mL
319 mm
73 mm
Ja
PES
0,22 μm
Sterile Filtration
1000 mL
319 mm
13,5 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Stericup Quick Release-GP steriles Vakuumfiltrationssystem > 120 mm, 150 ml