Learn More
Merck Stericup™ Schnellentriegelung-GP sterile Vakuumfiltrationssysteme
Für sterile Filtrieranwendungen.
Marke:  Merck S2GPU05RE
Artikelnummer. 15780319
  • 487.00 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Stericup Quick Release-GP steriles Vakuumfiltrationssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig mit blauem Adapter
PES
Steril
Sterilisieren von Gewebekulturmedien, Proteinen und DNA
Flaschenaufsatzfilter
2,4 mL
500 mL
12,5 cm
Ja
0,22 μm
40 cm2
45 °C
500 ml
500 ml
263 mm
Name des Produkts
Merck Stericup™ Schnellentriegelung-GP sterile Vakuumfiltrationssysteme > Stericup Quick Release-GP