Learn More
Merck Stericup™ E-GP Steriles Vakuumfiltrationssystem ohne Trichter
Die neueste Erweiterung in der Stericup™ Quick Release-Produktreihe Umweltbewusst entwickelt.
Marke: Merck SEGPU1138
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sterile Stericup E- und Steritop E-Vakuumsysteme sind die neueste Ergänzung der Stericup Quick Release-Produktreihe. Die Geräte der Stericup E und Steritop E Produktreihe wurden als nachhaltigere Option für die Sterilfiltration entwickelt, die deutlich weniger Kunststoff und Verpackung benötigt. Es handelt sich um trichterlose Filterprodukte für die sterile Vakuumfiltration von wässrigen Lösungen wie Medien und Gewebekulturreagenzien/-puffern. Die Stericup E- und Steritop E-Geräte sind speziell für die Sterilfiltration von Medien und Gewebekulturreagenzien/-puffern aus kompatiblen Flaschen (38 und 45 mm Halsgröße) konzipiert. Wie die Stericup Quick Release-Filter verfügen auch die Stericup E-Geräte über eine Kappe mit fühlbarem Anschlag, die einen sicheren Verschluss signalisiert, eine große strukturierte Schreibfläche und deutlich gekennzeichnete Merkmale der Filtermembran auf dem Filterkragen. SEGPU0538 kombiniert einen 38 mm-Gewindekragen, der eine PES Express PLUS-Membran mit einer Porengröße von 0,22 μm und schnellem Durchfluss verwendet, mit einer 500 mL-Empfängerflasche für die Sterilisation von Gewebekulturmedien und Puffern. Nicht empfohlen für Reagenzien, die in anderen Gefäßgeräten wie Kolben oder anderen Geräten ohne Gewindehals zubereitet werden.
Spezifikation
Durchsichtig mit blauem Adapter | |
Polystyrol | |
0,22 μm | |
40 cm² | |
38-mm-Gewinde | |
Flaschenaufsatzfilter | |
73 mm |
Ja | |
Express PLUS PES-Membran | |
Steril | |
Sterile Filtration | |
38 mm-Gewinde | |
1.000 ml | |
73 mm |
Videos
-
MK Stericup
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Stericup™ E-GP Steriles Vakuumfiltrationssystem ohne Trichter > Volumen: 1000-ml-Auslassanschluss: 38-mm-Gewinde
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur