Learn More
Thermo Scientific™ SteriBIOS 1000 ml Flasche, PPCO
Die 1000 ml SteriBIOS-Flasche ist sterilisiert und für eine maximale Drehzahl von 10.500 U/min ausgelegt.
Marke: Thermo Scientific™ 010-1661
Beschreibung
Die 1000 ml SteriBIOS-Flasche ist sterilisiert und für eine maximale Drehzahl von 10.500 U/min ausgelegt. Sie eignet sich ideal für nachfolgendes Gewinnen und Klärschritte bei minimaler Kreuzkontamination.
- Sterilisiert und ausgelegt für eine maximale Drehzahl von 10.500 U/min
- Ideal für nachfolgendes Gewinnen und Klärschritte bei minimaler Kreuzkontamination
- Zur Verwendung mit den F10-4x1000 LEX, F9-6x1000 LEX Rotoren der Sorvall LYNX Serie Hochgeschwindigkeitszentrifugen und dem F6-10x1000 LEX Rotor der Sorvall BIO A Zentrifuge
Spezifikation
1.000 ml | |
Polypropylen | |
Endotoxin gemäß USP <85> Nicht zytotoxisch gemäß USP <87> USP Klasse VI gemäß USP <88> Partikelzählungstest gemäß USP<788> BSE- und TSE-Übertragungssicher | |
Nicht autoklavierbar | |
Ja | |
195 mm | |
98 mm |
Durchscheinend | |
4 Stk./Packung | |
Ja | |
Ja | |
Weit | |
Sorvall LYNX Hochgeschwindigkeitszentrifuge Sorvall BIOS A Zentrifuge |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
823554 | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2024 | 010-1661 |
795748 | Konformitätsbescheinigung | 28/02/2024 | 010-1661 |
776033 | Konformitätsbescheinigung | 28/02/2024 | 010-1661 |
794069 | Konformitätsbescheinigung | 28/02/2024 | 010-1661 |
811225 | Konformitätsbescheinigung | 28/02/2024 | 010-1661 |