Learn More
Synergy Healthcare™ SteriBags™ Heißsiegelverschlussbeutel
Aus hochwertigem, MG-gebleichtem Kraftpapier. Synergy Healthcare™ SteriBags™ Heißsiegelverschlussbeutel gewährleisten dank ihrer doppelten Faltung zusätzliche Integrität.
189.00 CHF - 253.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Verwendung in porösen Beladungs-Vorvakuum-Autoklaven sowie Gammasterilisatoren |
Material | Kraft Paper |
Produkttyp | Sterilization Pouch |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15651944
|
Synergy Healthcare™
DHS |
250 x 140 mm |
229.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15621954
|
Synergy Healthcare™
T35HS |
609 x 380 mm |
253.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15671944
|
Synergy Healthcare™
HHS |
380 x 180 mm |
189.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Entspricht BS 6257
- Doppelt gefalteter Boden für zusätzliche Integrität
- Öffnung über die gesamte Breite
- Zur Verwendung in Autoklaven und Gammasterilisatoren
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Für die Verwendung in porösen Beladungs-Vorvakuum-Autoklaven sowie Gammasterilisatoren | |
Sterilization Pouch |
Weiß | |
Kraft Paper |