Learn More
Kern Sohn Stereo-Zoom-Mikroskop OZP
Professional and powerful thanks to its extremely large magnification range, strong illumination and first-class optics.
Encompass_Preferred
1462.24 CHF - 1796.75 CHF
Spezifikation
Spannung 230 V
Vergrößerungsleistung 0.6X to 5.5X
Beleuchtungsart LED
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kopfausführung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kopfausführung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17379541
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Kern Sohn
OZP 556
Binokular
1462.24 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17389541
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Kern Sohn
OZP 558
Trinokular
1796.75 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • The KERN OZP stereo zoom microscope stands out through its above-average magnification range and its robust shape which is also ergonomic, it enables effortless, simple working over a period of several hours
  • The KERN OZP is available as a strong, continuously adjustable 3W LED reflected and transmitted light variant for the very best illumination of your sample
  • With its large working distance, an extra large field of view and its brilliant resolution, the KERN OZP provides sharp, high-contrast, colour-true images.
  • The extremely large, infinitely adjustable magnification range from 6 to 55 times magnification means that you can work quickly and effectively
  • The pillar stand is particularly flexible due to its variable and sturdy adjustment mechanism and therefore enables ergonomic working procedures.
  • A large selection of eyepieces, (universal) stands, a darkfield kit, external illumination units as well as auxiliary objectives and more are available as accessories
  • A protective dust cover, eye cups, as well as multi-lingual user instructions are included in the scope of delivery.
  • Scope of application: zoology and botany, quality control, Electronics and semiconductor industry, assembly and repair
  • Applications/Samples: Samples with focus on three-dimensional impression, zoom with variable magnification (depth, thickness), e.g. insects, seeds, circuit boards, components
Spezifikation
Spezifikation
230 V
0.6X to 5.5X
LED
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Kern Sohn Stereo-Zoom-Mikroskop OZP