Learn More
Thermo Scientific™ StepSaver™ 70V6 vertikaler Rotor
Mit dem Thermo Scientific™ StepSaver™ 70V6 vertikalen Rotor halten Sie den Probenverlust möglichst gering durch schnelles Laden und Entladen.
41426.10 CHF
Spezifikation
Beschreibung StepSaver 70V6 vertikaler Titan-Rotor
Material Titan
Typ Vertikalrotor
Max. RZB 467,420 x G
Max. Geschwindigkeit 70.000 U/min
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Fassungsvermögen Max. Geschwindigkeit Max. RZB Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Fassungsvermögen Max. Geschwindigkeit Max. RZB Preis Menge & Verfügbarkeit  
12191710
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
79240
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen 8 x 6 ml 70.000 U/min 467,420 x G
41426.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12151720
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
79274
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen 8 x 2 ml 70.000 U/min 467,420 x G
41426.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12171720
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
79280
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen 8 x 5,1 ml 70.000 U/min 467,420 x G
41426.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
Mit dem Thermo Scientific™ StepSaver™ 70 V 6-Vertikalrotor halten Sie den Probenverlust möglichst gering durch schnelles Laden und Entladen.
  • Vertikaler Titan-Rotor
  • Fassungsvermögen: Erhältlich in 6 ml, 2 ml und 5.1 ml Quick-Seal
  • Max. Drehzahl/RZB: 70,000 U/min/467,420 x g
  • K-Faktor: 8.7
  • Winkel: 0°
Specifications
Specifications
StepSaver 70V6 vertikaler Titan-Rotor
Vertikalrotor
70.000 U/min
72,1 mm
66 mm
16,8 lb. (7,6 kg)
394,625 x G
Titan
467,420 x G
85,4 mm
8,7
13 mm
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen
431,022 x G