Learn More
Thermo Scientific™ StepSaver™ 70V6 vertikaler Rotor
Mit dem Thermo Scientific™ StepSaver™ 70V6 vertikalen Rotor halten Sie den Probenverlust möglichst gering durch schnelles Laden und Entladen.
Marke:  Thermo Scientific™ 79240
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12191710
  • 41426.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ StepSaver™ 70 V 6-Vertikalrotor halten Sie den Probenverlust möglichst gering durch schnelles Laden und Entladen.
  • Vertikaler Titan-Rotor
  • Fassungsvermögen: Erhältlich mit 6 ml, 2 ml und 5,1 ml Quick-Seal
  • Max. Drehzahl/RZB: 70.000 U/min/467.420 x g
  • K-Faktor: 8,7
  • Winkel: 0°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
StepSaver 70V6 vertikaler Titan-Rotor
Vertikalrotor
467,420 x G
85,4 mm
8,7
13 mm
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen
431,022 x G
Titan
8 x 6 ml
70.000 U/min
72,1 mm
66 mm
16,8 lb. (7,6 kg)
394,625 x G