Learn More
Sonics Materials™ Gestufte Mikrospitze
Die robusten und zuverlässigen Mikrospitzen und Messfühler verstärken die Ultraschallenergie und übertragen diese in die Probe.
Marke: Sonics Materials™ 630-0435
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mikrospitzensonden, 2 mm, 0.1 bis 5 ml
- Mikrospitzen und Sonden intensivieren und leiten die Ultraschallenergie in die Probe
- Spitzen mit kleinerem Durchmesser erzeugen eine stärkere Intensität der Kavitation, aber die freigesetzte Energie ist auf einen engeren und konzentrierteren Bereich beschränkt
- Umgekehrt erzeugen größere Spitzendurchmesser eine niedrigere Intensität, aber die Energie wird über einen größeren Bereich freigesetzt
- Je größer der Spitzendurchmesser, desto größer das zu verarbeitende Volumen, jedoch bei reduzierter Intensität
Spezifikation
75 μm | |
Digitaler Dispergierer | |
6 mm | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sonics Materials™ Gestufte Mikrospitze > Durchmesser: 6mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur